1-(2-(Trifluoromethyl)pyridin-4-yl)ethanone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC902889-250MG
APOSPC902889-250MGEA
130
EUR
APOSPC902889-250MG
1-(2-(Trifluoromethyl)pyridin-4-yl)ethanone 97%
1-(2-(Trifluoromethyl)pyridin-4-yl)ethanone
Formel:
C₈H₆F₃NO Molecular Weight: 189,135 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11847720 CAS-Nummer: 1060810-86-7 |