4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC903683-1G
APOSPC903683-1GEA
26.1
EUR
APOSPC903683-1G
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₅F₃O₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD15528830 CAS-Nummer: 1243395-68-7 |