2,3,5,6-Tetrafluoro-4-hydroxybenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC903690-1G
APOSPC903690-1GEA
342
EUR
APOSPC903690-1G
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-hydroxybenzaldehyde 95%
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Formel:
C₇H₂F₄O₂ Molecular Weight: 194,083 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11505943 CAS-Nummer: 24336-73-0 |