Potassium 2-methoxyethoxymethyltrifluoroborate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC903705-1G
APOSPC903705-1GEA
229
EUR
APOSPC903705-1G
Potassium 2-methoxyethoxymethyltrifluoroborate 95%
Potassium 2-methoxyethoxymethyltrifluoroborate
Formel:
C₄H₉BF₃O₂·K Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD13195184 CAS-Nummer: 910251-13-7 |