1-(5-Fluoropyridin-3-yl)ethanone 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC903756-100MG
PC903756-250MG
APOSPC903756-100MGEA
29
EUR
APOSPC903756-100MG
APOSPC903756-250MG
1-(5-Fluoropyridin-3-yl)ethanone 96%
1-(5-Fluoropyridin-3-yl)ethanone
Formel:
C₇H₆FNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07375075 CAS-Nummer: 342602-55-5 |