Methyl 2-cyano-4-fluorobenzoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC903820-25G
APOSPC903820-25GEA
134
EUR
APOSPC903820-25G
Methyl 2-cyano-4-fluorobenzoate 97%
Methyl 2-cyano-4-fluorobenzoate
Formel:
C₉H₆FNO₂ Molecular Weight: 179,148 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11975805 CAS-Nummer: 127510-96-7 |