2-Cyano-4-fluorobenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC903821-1G
APOSPC903821-1GEA
126
EUR
APOSPC903821-1G
2-Cyano-4-fluorobenzoic acid 95%
2-Cyano-4-fluorobenzoic acid
Formel:
C₈H₄FNO₂ Molecular Weight: 165,121 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11110402 CAS-Nummer: 1214369-42-2 |