(1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl)methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC903884-1G
APOSPC903884-1GEA
538
EUR
APOSPC903884-1G
(1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl)methanol 95%
(1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Formel:
C₆H₇F₃N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09040887 CAS-Nummer: 540468-96-0 |