2-Bromo-4-fluoro-5-methoxybenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC903899-1G
APOSPC903899-1GEA
1050
EUR
APOSPC903899-1G
2-Bromo-4-fluoro-5-methoxybenzoic acid 95%
2-Bromo-4-fluoro-5-methoxybenzoic acid
Formel:
C₈H₆BrFO₃ Molecular Weight: 249,034 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13193242 CAS-Nummer: 1007455-21-1 |