3,5-Difluorphenylisothiocyanat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC903946-5G
APOSPC903946-5GEA
560
EUR
APOSPC903946-5G
3,5-Difluorphenylisothiocyanat 95%
3,5-Difluorphenylisothiocyanat
Formel:
C₇H₃F₂NS Molecular Weight: 171,17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
302912-39-6 |