2-Chloro-3,4-difluorobenzaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC903986-250MG
APOSPC903986-250MGEA
59.6
EUR
APOSPC903986-250MG
2-Chloro-3,4-difluorobenzaldehyde 98%
2-Chloro-3,4-difluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₃ClF₂O Molecular Weight: 176,5479 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD18415551 CAS-Nummer: 1261869-07-1 |