trans-2-Fluorcyclohexanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC903994-1G
APOSPC903994-1GEA
328
EUR
APOSPC903994-1G
trans-2-Fluorcyclohexanol 95%
trans-2-Fluorcyclohexanol
Formel:
C₆H₁₁FO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08146648 CAS-Nummer: 656-60-0 |