3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridazine
Lieferant: Apollo Scientific
PC904074-1G
APOSPC904074-1GEA
590
EUR
APOSPC904074-1G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridazine
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridazine
Formel:
C₅H₂ClF₃N₂ Molecular Weight: 182,531 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20275278 CAS-Nummer: 845617-99-4 |