N-Isopropyl-3-fluoroaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC904100-1G
PC904100-250MG
APOSPC904100-1GEA
0
EUR
APOSPC904100-1G
APOSPC904100-250MG
N-Isopropyl-3-fluoroaniline 95%
N-Isopropyl-3-fluoroaniline
Formel:
C₉H₁₂FN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04972886 CAS-Nummer: 121431-27-4 |