3-(Trifluoromethyl)pyridine-4-carboxamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-(Trifluoromethyl)isonicotinamide
PC904151-1G
APOSPC904151-1GEA 53.8 EUR
APOSPC904151-1G
3-(Trifluoromethyl)pyridine-4-carboxamide 95%
3-(Trifluoromethyl)pyridine-4-carboxamide
Formel: C₇H₅F₃N₂O
Molecular Weight: 190,123 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22684694
CAS-Nummer: 1416713-20-6