3,4-Difluorbenzoylacetonitril 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(3,4-Difluorophenyl)-3-oxopropanenitrile
PC9042-1G
APOSPC9042-1GEA
78.3
EUR
APOSPC9042-1G
3,4-Difluorbenzoylacetonitril 95+%
3,4-Difluorbenzoylacetonitril
Formel:
C₉H₅F₂NO Molecular Weight: 181.14 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
71682-97-8 |