2-Chloro-1-(5-fluoro-2-pyridyl)ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC904365-1G
APOSPC904365-1GEA
632
EUR
APOSPC904365-1G
2-Chloro-1-(5-fluoro-2-pyridyl)ethanone 95%
2-Chloro-1-(5-fluoro-2-pyridyl)ethanone
Formel:
C₇H₅ClFNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17169899 CAS-Nummer: 1104606-44-1 |