5-Fluorobenzoxazole-2-thiol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Fluorobenzo[d]oxazole-2-thiol
PC904486-5G
APOSPC904486-5GEA
60.9
EUR
APOSPC904486-5G
5-Fluorobenzoxazole-2-thiol 98%
5-Fluorobenzoxazole-2-thiol
Formel:
C₇H₄FNOS Molecular Weight: 169.18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08447021 CAS-Nummer: 13451-78-0 |