6-(Trifluoromethyl)pyridazin-3(2H)-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC904495-1G
APOSPC904495-1GEA
106
EUR
APOSPC904495-1G
6-(Trifluoromethyl)pyridazin-3(2H)-one 95%
6-(Trifluoromethyl)pyridazin-3(2H)-one
Formel:
C5H3F3N2O Molecular Weight: 164.0853 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09754152 CAS-Nummer: 174607-36-4 |