2,4-Bis(trifluormethyl)phenylacetonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC9045-1G
PC9045-5G
APOSPC9045-1GEA
39.3
EUR
APOSPC9045-1G
APOSPC9045-5G
2,4-Bis(trifluormethyl)phenylacetonitril 98%
2,4-Bis(trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel:
C₁₀H₅F₆N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
201789-28-8 |