2-(5-Fluoropyridin-3-yl)acetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC904503-1G
PC904503-250MG
APOSPC904503-1GEA
369
EUR
APOSPC904503-1G
APOSPC904503-250MG
2-(5-Fluoropyridin-3-yl)acetic acid 98%
2-(5-Fluoropyridin-3-yl)acetic acid
Formel:
C₇H₆FNO₂ Molecular Weight: 155.13 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09924977 CAS-Nummer: 38129-24-7 |