5-(4-Fluorophenyl)isoxazole-3-carboxaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC904563-1G
APOSPC904563-1GEA 241 EUR
APOSPC904563-1G
5-(4-Fluorophenyl)isoxazole-3-carboxaldehyde 95%
5-(4-Fluorophenyl)isoxazole-3-carboxaldehyde
Formel: C₁₀H₆FNO₂
Molecular Weight: 191,159 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06798099
CAS-Nummer: 640292-06-4