3,6-Dichloro-4-fluoropyridazine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC904584-1G
APOSPC904584-1GEA
184
EUR
APOSPC904584-1G
3,6-Dichloro-4-fluoropyridazine
3,6-Dichloro-4-fluoropyridazine
Formel:
C₄HCl₂FN₂ Molecular Weight: 166,969 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21648467 CAS-Nummer: 92920-33-7 |