3,5-Difluorbenzoylacetonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(3,5-Difluorophenyl)-3-oxopropanenitrile
PC9047-250MG
APOSPC9047-250MGEA
172
EUR
APOSPC9047-250MG
3,5-Difluorbenzoylacetonitril
3,5-Difluorbenzoylacetonitril
Formel:
C₉H₅F₂NO Molecular Weight: 181,14 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02260784 CAS-Nummer: 842140-51-6 |