6-Fluoro-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC904777-1G
APOSPC904777-1GEA
112
EUR
APOSPC904777-1G
6-Fluoro-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
6-Fluoro-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel:
C₁₀H₈FNO Molecular Weight: 177.18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07790764 CAS-Nummer: 441715-93-1 |