4-Fluor-7-methylisatin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC904862-1G
APOSPC904862-1GEA
357
EUR
APOSPC904862-1G
4-Fluor-7-methylisatin 95%
4-Fluor-7-methylisatin
Formel:
C₉H₆FNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06409071 CAS-Nummer: 668-24-6 |