1-(5-Fluoropyridin-2-yl)ethanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC904892-1G
PC904892-250MG
APOSPC904892-1GEA
0
EUR
APOSPC904892-1G
APOSPC904892-250MG
1-(5-Fluoropyridin-2-yl)ethanamine 95%
1-(5-Fluoropyridin-2-yl)ethanamine
Formel:
C₇H₉FN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18260255 CAS-Nummer: 915720-57-9 |