2-(4-Fluorophenyl)azepane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC904975-1G
APOSPC904975-1GEA 0 EUR
APOSPC904975-1G
2-(4-Fluorophenyl)azepane 95%
2-(4-Fluorophenyl)azepane
Formel: C₁₂H₁₆FN
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02663706
CAS-Nummer: 168890-44-6