2-Ethoxy-5-fluoropyrimidin-4-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC905063-1G
APOSPC905063-1GEA
74.1
EUR
APOSPC905063-1G
2-Ethoxy-5-fluoropyrimidin-4-amine 95%
2-Ethoxy-5-fluoropyrimidin-4-amine
Formel:
C₆H₈FN₃O Molecular Weight: 157,146 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18973123 CAS-Nummer: 56076-21-2 |