4-Fluoroisoindoline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC905110-1G
APOSPC905110-1GEA
270
EUR
APOSPC905110-1G
4-Fluoroisoindoline 95%
4-Fluoroisoindoline
Formel:
C₈H₈FN Molecular Weight: 137,154 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09027772 CAS-Nummer: 127168-78-9 |