2-Bromo-5-chloro-3-fluoroisonicotinic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC905149-250MG
APOSPC905149-250MGEA
98.6
EUR
APOSPC905149-250MG
2-Bromo-5-chloro-3-fluoroisonicotinic acid 97%
2-Bromo-5-chloro-3-fluoroisonicotinic acid
Formel:
C₆H₂BrClFNO₂ Molecular Weight: 254,441 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD20921503 CAS-Nummer: 514798-01-7 |