4-Fluoro-1H-indol-6-amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC905163-250MG
APOSPC905163-250MGEA
128
EUR
APOSPC905163-250MG
4-Fluoro-1H-indol-6-amine 97%
4-Fluoro-1H-indol-6-amine
Formel:
C₈H₇FN₂ Molecular Weight: 150,153 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07357295 CAS-Nummer: 885518-26-3 |