2-Fluoro-5-hydroxy-3-methoxypyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC905174-1G
APOSPC905174-1GEA
806
EUR
APOSPC905174-1G
2-Fluoro-5-hydroxy-3-methoxypyridine 95%
2-Fluoro-5-hydroxy-3-methoxypyridine
Formel:
C₆H₆FNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16611061 CAS-Nummer: 1227511-69-4 |