3-(4-Fluorophenoxy)propan-1-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC905206-1G
APOSPC905206-1GEA 574 EUR
APOSPC905206-1G
3-(4-Fluorophenoxy)propan-1-ol 95%
3-(4-Fluorophenoxy)propan-1-ol
Formel: C₉H₁₁FO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08442180
CAS-Nummer: 104413-57-2