4-Chloro-7-fluoro-2-methylquinazoline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC905284-5G
APOSPC905284-5GEA
197
EUR
APOSPC905284-5G
4-Chloro-7-fluoro-2-methylquinazoline 97%
4-Chloro-7-fluoro-2-methylquinazoline
Formel:
C₉H₆ClFN₂ Molecular Weight: 196,609 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12024899 CAS-Nummer: 1206694-32-7 |