6-Fluoro-3-hydroxy-2-methylpyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC905297-1G
APOSPC905297-1GEA
261
EUR
APOSPC905297-1G
6-Fluoro-3-hydroxy-2-methylpyridine 97%
6-Fluoro-3-hydroxy-2-methylpyridine
Formel:
C₆H₆FNO Molecular Weight: 127,116 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16611088 CAS-Nummer: 1227577-28-7 |