5-Fluor-2-methyl-1-indanon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Fluoro-2-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
PC905377-1G
APOSPC905377-1GEA 499 EUR
APOSPC905377-1G
5-Fluor-2-methyl-1-indanon 95%
5-Fluor-2-methyl-1-indanon
Formel: C₁₀H₉FO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07787592
CAS-Nummer: 41201-58-5