6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC905429-250MG
APOSPC905429-250MGEA
447
EUR
APOSPC905429-250MG
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-amine 95%
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-amine
Formel:
C₈H₆F₃N₃ Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD11846602 CAS-Nummer: 1005785-87-4 |