6-Fluoroquinoline-2-carboxylic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC905441-250MG
APOSPC905441-250MGEA
108
EUR
APOSPC905441-250MG
6-Fluoroquinoline-2-carboxylic acid 96%
6-Fluoroquinoline-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₆FNO₂ Molecular Weight: 191,159 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09837268 CAS-Nummer: 86324-51-8 |