2-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)ethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC905462-5G
APOSPC905462-5GEA
143
EUR
APOSPC905462-5G
2-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)ethanol 97%
2-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)ethanol
Formel:
C₉H₉F₃O Molecular Weight: 190,162 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009710 CAS-Nummer: 455-01-6 |