2-(Chloromethyl)-6-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC905474-1G
APOSPC905474-1GEA
522
EUR
APOSPC905474-1G
2-(Chloromethyl)-6-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-(Chloromethyl)-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₇H₅ClF₃N Molecular Weight: 195,57 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13188826 CAS-Nummer: 849094-03-7 |