1-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
PC905485-1G
APOSPC905485-1GEA 133 EUR
APOSPC905485-1G
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic acid 95%
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic acid
Formel: C₆H₅F₃N₂O₂
Molecular Weight: 194,11 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04110182
CAS-Nummer: 119083-00-0