2,6-Dimethyl-4-fluorbenzonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Fluoro-2,6-dimethylbenzonitrile
PC905491-1G
APOSPC905491-1GEA 120 EUR
APOSPC905491-1G
2,6-Dimethyl-4-fluorbenzonitril 95%
2,6-Dimethyl-4-fluorbenzonitril
Formel: C₉H₈FN
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04972839
CAS-Nummer: 14659-61-1