tert-Butyl 3-fluoro-3-(fluoromethyl)azetidine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC906268-1G
APOSPC906268-1GEA
1370
EUR
APOSPC906268-1G
tert-Butyl 3-fluoro-3-(fluoromethyl)azetidine-1-carboxylate
tert-Butyl 3-fluoro-3-(fluoromethyl)azetidine-1-carboxylate
Formel:
C₉H₁₅F₂NO₂ Molecular Weight: 207,218 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28133687 CAS-Nummer: 1466514-76-0 |