4-Cyano-3,5-difluoropyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3,5-Difluoroisonicotinonitrile
PC906325-5G
APOSPC906325-5GEA
66.7
EUR
APOSPC906325-5G
4-Cyano-3,5-difluoropyridine 98%
4-Cyano-3,5-difluoropyridine
Formel:
C₆H₂F₂N₂ Molecular Weight: 140.093 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13176565 CAS-Nummer: 1214377-09-9 |