cis-4-(Trifluormethyl)cyclohexancarbonsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC906397-1G PC906397-250MG PC906397-5G
APOSPC906397-1GEA 171 EUR
APOSPC906397-1G APOSPC906397-250MG APOSPC906397-5G
cis-4-(Trifluormethyl)cyclohexancarbonsäure 95%
cis-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formel: C₈H₁₁F₃O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09037361
CAS-Nummer: 1202578-27-5