1-(2,2,2-Trifluorethyl)pyrrolidin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC906398-1G
APOSPC906398-1GEA
487
EUR
APOSPC906398-1G
1-(2,2,2-Trifluorethyl)pyrrolidin 95%
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)pyrrolidine
Formel:
C₆H₁₀F₃N Molecular Weight: 153,15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
1378304-83-6 |