(Perfluorohexyl)phenyliodonium trifluoromethanesulphonate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(Tridecafluorohexyl)phenyliodonium Trifluoromethanesulphonate
PC906432-1G
APOSPC906432-1GEA
306
EUR
APOSPC906432-1G
(Perfluorohexyl)phenyliodonium trifluoromethanesulphonate 98%
(Perfluorohexyl)phenyliodonium trifluoromethanesulphonate
Formel:
C₁₃H₅F₁₆IO₃S Molecular Weight: 672,12 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00135119 CAS-Nummer: 77758-84-0 |