4-Fluoroisoindoline-1,3-dione 90%
Lieferant: Apollo Scientific
PC906500-1G
APOSPC906500-1GEA
56.7
EUR
APOSPC906500-1G
4-Fluoroisoindoline-1,3-dione 90%
4-Fluoroisoindoline-1,3-dione
Formel:
C₈H₄FNO₂ Molecular Weight: 165,121 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13196660 CAS-Nummer: 51108-29-3 |