3-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC906689-1G
APOSPC906689-1GEA 82.8 EUR
APOSPC906689-1G
3-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
3-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₄F₃NO
Molecular Weight: 187,119 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16999170
CAS-Nummer: 731002-50-9